Learn More
Eppendorf Micropipetas de volumen variable Reference™ 2
Minimice el riesgo de contaminación por aerosoles y reduzca la tensión del pulgar con estas pipetas de volumen variable. Las pipetas de volumen variable Eppendorf™ Reference™ 2 son ideales para el pipeteo y la mezcla de líquidos, la carga de placas, geles y recipientes de reacción, así como para la extracción en fase y la eliminación de sobrenadantes.
381.00€ - 410.46€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Reference™ 2 |
Tipo | Pipeta |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15743479
![]() |
Eppendorf
4924000029 |
De 0,5 to 10 μl | Gris medio | 0,01 μL |
381.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15733479
![]() |
Eppendorf
4924000010 |
De 0,1 a 2,5 μl | Gris oscuro | 0,002 μl |
396.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15753479
![]() |
Eppendorf
4924000037 |
De 2 to 20 μl | Gris | 0,02 μl |
396.58€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15763479
![]() |
Eppendorf
4924000045 |
De 2 to 20 μl | Amarillo | 0,02 μl |
396.58€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15773479
![]() |
Eppendorf
4924000053 |
De 10 to 100 μl | Amarillo | 0,1 μl |
410.46€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15783479
![]() |
Eppendorf
4924000061 |
De 20 to 200 μl | Amarillo | 0,2 μl |
396.58€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15793479
![]() |
Eppendorf
4924000070 |
De 30 a 300 μl | Naranja | 0,2 μl |
396.58€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15703489
![]() |
Eppendorf
4924000088 |
De 100 to 1000 μl | Azul | 1 μl |
410.46€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15723489
![]() |
Eppendorf
4924000100 |
0,5 A 5 mL | Violeta | 5 μl |
396.58€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15713489
![]() |
Eppendorf
4924000096 |
De 0,25 a 2,5 ml | Rojo | 2 μl |
410.46€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15733489
![]() |
Eppendorf
4924000118 |
De 1 a 10 ml | Turquesa | 10 μl |
381.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
- El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
- Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
- Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
- Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
- Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
- Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
- Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
- Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
- Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
- Funcionamiento con un solo botón
- Tiene un cono de punta con carga por resorte, piezas móviles, bordes externos de acero inoxidable con área de etiquetado personalizable
- Manipulación ergonómica con menor esfuerzo de funcionamiento
- Expulsión de puntas sencilla y rápida con reducción de aerosol activa
- Reduce las lesiones por movimientos repetitivos al no tener que mover el pulgar hacia los lados
- Respuesta táctil antes de la expulsión de la punta
- Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
- Ajuste secundario intuitivo
Este producto se rige por un contrato de GSA o de VA de Fisher Scientific. Si está visualizando esta página como usuario no registrado, el precio que se muestra es el de la lista de precios. Para visualizar los precios de acuerdo con su contrato de GSA o de VA, inicie sesión con su número de cuenta o póngase en contacto con uno de nuestros equipos de atención al cliente para registrarse. También puede consultar el precio de acuerdo con su contrato si busca este artículo en GSA Advantage. Para realizar un pedido, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Autoclavable | |
1 | |
Reference™ 2 | |
Pipeta |