Learn More
Eppendorf Pipetas de volumen ajustable Research plus™: Monocanal
GREENER_CHOICE
Adáptese a líquidos específicos u otras condiciones externas con estas pipetas ultraligeras totalmente esterilizables en autoclave. Las pipetas de volumen variable ajustable Eppendorf Research Plus™ incorporan un cono de punta cargado por resorte, una opción de ajuste secundario y una visualización del volumen mejorada.
Marca:  Eppendorf 3123000063
304.95 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15783439
  • 330.32€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos.
  • Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía
  • Pantalla de volumen con formas ampliadas de 4 dígitos.
  • Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos.
  • Utiliza el famoso PhysioCare Concept™ que reduce el cansancio de la mano y del brazo durante el pipeteo y mantiene el equilibrio con el mínimo esfuerzo del usuario.
  • Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml).
  • Cono de punta cargado por resorte que facilita el ajuste perfecto a la punta (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml).
  • Puede esterilizarse en autoclave sin desmontaje.
Aplicaciones
  • Pipeteado de líquidos
  • Mezcla de líquidos.
  • Carga de placas, geles y recipientes de reacción.
  • Extracción en fase y eliminación de sobrenadantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±3 %, ±1 %, ±0,6%
Autoclavable
Punta de pipeta de 1000 µl
Research™ Plus™
De 100 to 1000 μl
Ergonómico
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips
Puntas de pipeta de 1000 μl, 71mm L
Azul
1
Micropipetas de volumen ajustable de un canal
Digital
Punta de pipeta de 1000 μl
100, 500, 1000 μl