Learn More
Eppendorf™ Pipetas Research™ plus
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 to 100 μl
De 1200 a 120 μl
De 30 a 300 μl
Número de canales:
8
12
16
24
Color:
Amarillo
Amarillo claro
Gris medio
Naranja
Rosa claro
Verde oscuro
Incluye:
ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta
ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos
- Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía
- Pantalla de volumen con formas ampliadas de 4 dígitos
- Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos
- Utiliza el famoso PhysioCare Concept™ que reduce el cansancio de la mano y del brazo durante el pipeteo y mantiene el equilibrio con el mínimo esfuerzo del usuario
- Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
- Cono de punta cargado por resorte que facilita el ajuste perfecto a la punta (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
- Tiene capacidad para esterilizar en autoclave sin desmontaje
Aplicaciones
- Líquidos de pipeteo
- Líquidos de mezcla
- Carga de placas, geles y recipientes de reacción
- Extracción en fase y eliminación de sobrenadantes
Spécification
Spécification
| Batería, tipo | Ninguno |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Verde oscuro |
| Modelo | Eppendorf™ Investigación™ Plus™ |
| Número de canales | 8 |
| Tipo | Pipeta mecánica |
| Volumen (métrico) | De 1200 a 120 μl |
| Pantalla | 4 cifras |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu