Learn More
Eppendorf™ Micropipetas de volumen fijo Research plus™
Resistentes a la tensión química, térmica y mecánica
Marca: Eppendorf™ 3124000075
189.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24314" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía
- 4 dígitos; pantalla de volumen con forma de aumento; pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos ultraligeros; sistema de pistón PerfectPiston™ construido con productos químicos resistentes Fortron™; pinza de conexión rápida que permite la extracción de la parte inferior en dos pasos rápidos (no en pipetas de 10 μl). El cono de la punta con resorte favorece un ajuste ceñido a la punta. El color indica el volumen de la pipeta.
Especificaciones
±0,6% | |
Amarillo | |
Pipeta de volumen fijo | |
Punta de pipeta de 200 μl |
Autoclavable | |
Punta de pipeta de 200 µl | |
100 μl | |
Cono para puntas accionado por resorte, eyector, botón de funcionamiento amarillo |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%
Título del producto
Eppendorf™ Micropipetas de volumen fijo Research plus™ > Volumen: 100 μl; amarillo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido