Learn More
Eppendorf™ Micropipetas de volumen fijo Research plus™
Resistentes a la tensión química, térmica y mecánica
Marca: Eppendorf™ 3124000032
189.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24314" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía
- 4 dígitos; pantalla de volumen con forma de aumento; pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos ultraligeros; sistema de pistón PerfectPiston™ construido con productos químicos resistentes Fortron™; pinza de conexión rápida que permite la extracción de la parte inferior en dos pasos rápidos (no en pipetas de 10 μl). El cono de la punta con resorte favorece un ajuste ceñido a la punta. El color indica el volumen de la pipeta.
Especificaciones
±0,8% | |
Gris | |
Pipeta de volumen fijo | |
Punta de pipeta de 20 μl |
Autoclavable | |
Punta de pipeta de 20 µl | |
20 μl | |
Cono para puntas accionado por resorte, eyector, botón de funcionamiento gris claro |
Título del producto
Eppendorf™ Micropipetas de volumen fijo Research plus™ > Volumen: 20 μl; gris
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido