Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5427 R
El rotor Eppendorf para centrífuga 5427 R redefine la eficiencia. Adapte su centrifugación con distintas capacidades y velocidades. Explore las opciones de accesorios para una mayor versatilidad y garantizar un procesamiento preciso de muestras para diversas aplicaciones.
Marca: Eppendorf™ 5409704001
907.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vel. máx.: 19,100 × g (13.200 rpm)
- Rotor con borde más alto para una centrifugación segura de hasta 24 columnas de centrifugado
- Hermético a los aerosoles con tapa Eppendorf QuickLock™
Especificaciones
Rotor hermético a los aerosoles | |
19,090 x g | |
Centrífuga 5427 R | |
24 |
24 columnas de centrifugación | |
16.220 rpm | |
Tapa del rotor | |
Kit FA-45-24-11 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5427 R > Descripción: FA-45-24-11-Kit, hermético a los aerosoles, incluye tapa de rotor, capacidad: 24 columnas de centrifugación, RCF máx.: 19 090 x g, velocidad máx.: 13 200 rpm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido