Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor S-4-104
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
14 tubos cónicos de 15 ml
14 tubos cónicos de 5 ml
1 frasco de 500 ml
1 tubo de 250 ml
20 tubos de 5,5/12 ml
23 tubos de 2,6/8 ml
23 tubos de 7/17 ml
4 frascos de boca ancha de 750 ml
50 tubos de 1,5/2 ml
5 tubos cónicos de 50 ml
7 tubos cónicos de 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
2 PCS
paquete de 2
Descripción
Includes
conjunto de 2 piezas
- Para su uso con centrífuga 5810/5810 R
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Capacidad | 50 tubos de 1,5/2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4-104 para centrífuga 5810/5810R |
| N.° por paquete | 2/paq. |