Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor S-4-72
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
12 tubos de 7/17 ml
13 tubos de 5,5/12 ml
14 tubos de 2,6/8 ml
1 tubo de 250 ml
26 tubos de 1,5/2 ml
2 tubos cónicos de 50 ml
4 tubos cónicos de 50 ml
8 tubos cónicos de 15 ml
8 tubos cónicos de 5 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Descripción
- Para utilizar con centrífugas 5804/5804 R y 5810/5810 R
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Capacidad | 12 tubos de 7/17 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4-72 (4 x 250 ml) en centrífugas modelo 5804/5810 |
| Tamaño del tubo | 7/17 ml |