Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor S-4-72 Código de producto.: 13276589
Eppendorf™ Adaptadores de rotor S-4-72
Código de producto. 13276589 Tienda Eppendorf Productos
1 tubo de 250 ml, 2 PCS
Click to view available options
Capacidad:
12 tubos de 7/17 ml
13 tubos de 5,5/12 ml
14 tubos de 2,6/8 ml
1 tubo de 250 ml
26 tubos de 1,5/2 ml
2 tubos cónicos de 50 ml
4 tubos cónicos de 50 ml
8 tubos cónicos de 15 ml
8 tubos cónicos de 5 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. 13276589
Marca: Eppendorf™ 5804787005
Disponible en distintas configuraciones para una amplia gama de aplicaciones.
  • Para utilizar con centrífugas 5804/5804 R y 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Capacidad 1 tubo de 250 ml
Para utilizar con (equipo) Rotor S-4-72 (4 x 250 ml) en centrífugas modelo 5804/5810
Tamaño del tubo 250 mL
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores de rotor S-4-72 >