Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor S-4-72
Disponible en distintas configuraciones para una amplia gama de aplicaciones.
Marca:  Eppendorf™ 5804785002
218.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13286589
  • 239.12€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Para utilizar con centrífugas 5804/5804 R y 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
2 tubos cónicos de 50 ml
50 mL
Cónicos
Rotor S-4-72 (4 x 250 ml) en centrífugas modelo 5804/5810
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores de rotor S-4-72 > Para 2 tubo cónico de 50 ml