Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor S-4-72
Disponible en distintas configuraciones para una amplia gama de aplicaciones.
Marca:  Eppendorf™ 5804793005
218.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15108364
  • 221.00€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Para utilizar con centrífugas 5804/5804 R y 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
Tubo cónico de 5 ml
8 tubos cónicos de 5 ml
Rotor S-4-72 (4 x 250 ml) en centrífugas modelo 5804/5810
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores de rotor S-4-72 > Para 8 tubo cónico de 5 ml