Learn More
Eppendorf™ Pipetas serológicas estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15250775 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 200
paquete de 400
paquete de 600
paquete de 800
Código de producto. 15250775
Marca: Eppendorf™ 0030127706
Solo quedan null
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Pipetas de un solo uso para aspirar y dispensar líquidos mediante pipeteadores manuales y electrónicos. Las pipetas serológicas estériles Eppendorf™ están calibradas para soplado. Están codificadas por colores según el tamaño para permitir una identificación rápida y sencilla.
  • Graduaciones precisas superpuestas sobre el material de la pipeta ultra-transparente para facilitar la lectura de volumen
  • Envasadas individualmente para garantizar una calidad superior y consistente
  • Codificadas con colores para facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Exactitud ±0,04 ml
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,02 mL
Longitud (imperial) 10,9 in
Cantidad 4 bolsas de 150
Color Verde
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 277 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato