Learn More
Eppendorf™ Pipetas serológicas estériles
GREENER_CHOICE
Pipetas de un solo uso para aspirar y dispensar líquidos mediante pipeteadores manuales y electrónicos. Las pipetas serológicas estériles Eppendorf™ están calibradas para soplado. Están codificadas por colores según el tamaño para permitir una identificación rápida y sencilla.
Marca:  Eppendorf™ 0030127722
120.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24326" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15270775
  • 131.00€ / paquete de 400
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Graduaciones precisas superpuestas sobre el material de la pipeta ultra-transparente para facilitar la lectura de volumen
  • Envasadas individualmente para garantizar una calidad superior y consistente
  • Codificadas con colores para facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±0,2 ml
Estéril
0,1 ml
4 bolsas de 100
10 ml
Pipeta serológica
Poliestireno
Sí
13.3 in.
Naranja
338 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Pipetas serológicas estériles > Naranja; 10 ml; pack de 400