Learn More
Eppendorf™ Pipetas serológicas estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15290775 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 160
paquete de 200
paquete de 400
paquete de 600
paquete de 800
Código de producto. 15290775
Marca: Eppendorf™ 0030127749
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipetas de un solo uso para aspirar y dispensar líquidos mediante pipeteadores manuales y electrónicos. Las pipetas serológicas estériles Eppendorf™ están calibradas para soplado. Están codificadas por colores según el tamaño para permitir una identificación rápida y sencilla.
  • Graduaciones precisas superpuestas sobre el material de la pipeta ultra-transparente para facilitar la lectura de volumen
  • Envasadas individualmente para garantizar una calidad superior y consistente
  • Codificadas con colores para facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±1 ml
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,5 ml
Longitud (imperial) 13,5 in
Cantidad 4 bolsas de 40
Color Color morado
Volumen (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 343 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables