Learn More
Eppendorf™ Bureta para parte superior
Extremadamente sólido con la pantalla y los elementos de control que garantizan un funcionamiento sencillo y sin fatiga
994.00€
Especificaciones
Para utilizar con | Titulación rápida |
---|---|
Programable | Sí |
Para utilizar con (equipo) | Titulación rápida |
Incluye | Válvula de recirculación, válvula de palanca, tubo de llenado telescópico, tubo de descarga ajustable, tres adaptadores para frascos con roscas de 40/38/32 mm, 2 microbaterías de 1,5 V, certificado de calidad |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10236671
|
Eppendorf™
4965000025 |
50 ml |
994.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10236721
|
Eppendorf™
4965000017 |
25 ml |
994.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Extremadamente sólido con la pantalla y los elementos de control que garantizan un funcionamiento sencillo y sin fatiga
La innovadora bureta Top Buret de Eppendorf establece nuevos estándares para la titulación manual. Una técnica de dispensación nueva sin impulsos permite administrar continuamente los volúmenes deseados, lo que elimina la necesidad de una nueva aspiración líquido en cada ocasión. Esto hace que la titulación resulte más sencilla y segura, con valores de precisión dentro de los límites requeridos
- Técnica de dispensación continua y sin impulsos para una titulación rápida
- Válvula de seguridad patentada para vacío sin pérdida de reactivos
- Suministro de voltaje con celdas primarias de larga duración e indicador de carga
- Intervalo de dispensación de 0.01 ml a 999.9 ml
- Unidad electrónica extraíble
- Canal único con programa de calibración sencillo
- Tubo de descarga que se puede girar 360°
- Tubo de descarga ajustable: horizontal: de 142 a 220 mm, vertical: de 10 a 200 mm
- Tubo de aspiración telescópico para la configuración automática de la longitud de 210 mm a 370 mm
- Conexión para tubo seco
- El medio se dispensa con solo girar las ruedas
Modelo M
- Velocidad de dispensación de 2,500 μl por giro
- Velocidad de dispensación de 5,000 μl por giro
Especificaciones
Titulación rápida | |
Sí | |
Titulación rápida | |
Válvula de recirculación, válvula de palanca, tubo de llenado telescópico, tubo de descarga ajustable, tres adaptadores para frascos con roscas de 40/38/32 mm, 2 microbaterías de 1,5 V, certificado de calidad |