Learn More
Eppendorf™ Tubos cónicos Eppendorf ™
Utilice estos tubos para el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestras de hasta 5 ml. Los tubos Eppendorf Tubes™ representan la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestras de tamaño medio.
Marca: Eppendorf™ 0030119401
46.19 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice estos tubos para el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestra de hasta 5,0 ml. Los tubos Eppendorf Tubes™ representan la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestras de tamaño medio.
- El fondo cónico permite el uso de los adaptadores y las gradillas existentes
- Fabricados con polipropileno transparente para facilitar la visibilidad de sedimentos
- Fabricados sin usar agentes deslizantes, plastificadores ni biocidas, y además no interfieren con los productos
- Se minimiza la evaporación de las muestras durante la incubación y el almacenamiento por medio del sellado preciso de la tapa
- Se evita la apertura accidental de la tapa de –86° a 80° C mediante tapas con bisagras
- Estabilidad de centrifugación de hasta 25.000 × g que evita la rotura del tubo
- Disponibles en gradillas de pureza Biopur™, PCR clean, estériles y Eppendorf con certificado de lote
- Disponibles en material de proteína LoBind y ADN/ARN LoBind para máxima recuperación de muestras valiosas
- Calidad estándar (Eppendorf) = no estériles
- PCR Clean = no estériles
- Estériles = estériles
- Biopur = estériles
Cultivo de células, aislamiento de ADN plasmídico y ARN total, manipulación de líquidos
Especificaciones
Transparente | |
Polipropileno | |
Bolsa | |
No | |
Esterilizable en autoclave | |
0,169 oz | |
Cónicos | |
Sí | |
25.000 x g |
5 mL | |
200 Tubes (2 Bags × 100 Tubes) | |
No estéril | |
No | |
Cónicos | |
Yes | |
Snap Cap | |
Tubos de microcentrífuga, calidad Eppendorf | |
Eppendorf Quality |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30