Learn More
Eppendorf™ Tubos cónicos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15260506 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Envase:
200Pack
4 bolsas x 100 tubos
Bolsa
En envase individual
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
Biopur™
Estéril
Limpio para PCR
Color:
Ámbar
Incolora
Tamaño de la unidad:
1 set
200 PCS
paquete de 200
paquete de 50
Código de producto. Envase Grado de pureza o calidad Color unitSize
15260506 200Pack Limpio para PCR Ámbar paquete de 200
15138344 Bolsa Limpio para PCR Incolora 200 PCS
15188344 4 bolsas x 100 tubos Limpio para PCR Incolora 1 set
15675357 Bolsa Apto para análisis forenses de ADN Incolora paquete de 200
15148344 Bolsa Estéril Incolora paquete de 200
15158344 En envase individual Biopur™ Incolora paquete de 50
6 options
Código de producto. 15260506
Marca: Eppendorf™ 0030119452
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestra de hasta 5.0 ml. Los tubos Eppendorf Tubes™ representan la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestras de tamaño medio.
Utilice estos tubos para el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestra de hasta 5,0 ml.Los tubos Eppendorf Tubes™ representan la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestras de tamaño medio.
  • Funcionamiento ergonómico: Manejo sencillo, práctico y ergonómico con una sola mano. Gran área de etiquetado.
  • Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento: Tubos con tapón de rosca: De -86 °C a 100 °C. Tubos con tapón a presión: de - 86 °C a 80 °C. (al utilizar la pinza ≤ 100 °C)
  • Material: Polipropileno transparente y de una calidad excepcional, sin agentes plastificantes, biocidas o de liberación de moho para resultados de pruebas fiables
  • Pureza certificada: Disponibles con certificación específica por lote Eppendorf Quality con , PCR Clean, de esterilidad y con grado de pureza Eppendorf Biopur™.
  • Seguridad de centrifugación: máxima seguridad y estabilidad para centrifugación hasta 25,000 x g. Protocolos rápidos y eficaces.
  • Forma cónica: Son compatibles con accesorios para tubos cónicos de 15 ml – se pueden utilizar con muchos de los adaptadores y gradillas a la venta.
  • Recuperación de la muestra: disponibles en material Eppendorf LoBind™ para la recuperación máxima de muestras valiosas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 5 mL
Material Polipropileno
N.° por paquete 200 Pk.
Envase 200Pack
Cantidad 200 tubos
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma Cilíndrico
Capacidad (imperial) 0,169 oz
Declaraciones de limpieza Free of plasticizers, biocides or mold release agents
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Snap Cap
Closure Included Sí
Resistencia UV Sí
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de producto Microcentrifuge Tube (PCR Clean)
RCF máx. 25,000 x g
Grado de pureza o calidad Limpio para PCR