Learn More
Eppendorf™ Tubos Eppendorf™ de 5,0 ml
GREENER_CHOICE
Los tubos Eppendorf™ de 5,0 ml permiten el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestras de hasta 5,0 ml con un amplio intervalo de temperatura de funcionamiento, seguridad de centrifugación y excelente recuperación de muestras.
Marca:  Eppendorf™ 0030122313
65.65 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15502094
Cantidad Precio
1 69.10€ / paquete de 200
5 65.20€ / paquete de 200
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
Características:
  • Funcionamiento ergonómico:
    • Tapón a presión: funcionamiento sencillo, práctico y ergonómico con una sola mano.
    • Tapón de rosca: los lados aplanados y ranurados proporcionan un agarre óptimo y una manipulación fácil de usar.
  • Amplia escala de temperatura de funcionamiento.
    • Tubos con tapón de rosca: De − 86 hasta 100 °C
    • Tubos con tapón a presión: − 86 a 80 °C (cuando se utilizan las pinzas ≤ 100 °C)
  • Material: Polipropileno transparente de alta calidad, sin agentes plastificantes, biocidas o de liberación de moho para resultados de pruebas fiables.
  • Pureza certificada: Disponibles en Eppendorf Quality™ con certificación específica de lote, limpieza PCR, estériles y grados de pureza Eppendorf Biopur™.
  • Seguridad de centrifugación: Seguridad y estabilidad para centrifugación hasta 25000 × g. Protocolos rápidos y eficaces.
  • Forma cónica: Compatible con accesorios para tubos cónicos de 15 ml; se pueden utilizar muchos adaptadores y gradillas existentes.
  • Recuperación de la muestra: Disponibles en material Eppendorf LoBind™ para la recuperación máxima de muestras valiosas.
Aplicaciones:
  • Fácil procesamiento de muestras de hasta 5,0 ml
  • Altos rendimientos en el aislamiento de ADN, especialmente con muestras con cantidades limitadas de material de origen.
  • Aplicaciones de cultivos celulares cómodas y seguras.
  • Fácil acceso a las muestras para un bajo riesgo de contaminación.
  • Preparación de tampones y mezclas maestras.
  • Lisis segura de células y tejidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
HDPE
5,0 mL
Fácil procesamiento de muestras de hasta 5,0 ml; aislamiento de ADN, especialmente con muestras de cantidad limitada de material de origen; preparación de mezclas maestras y tampones; lisis celular y tisular
200 tubos (2 bolsas x 100 tubos)
200 Pk.
Not Autoclavable
Limpio para PCR
Tapón de rosca
17 mm
Microcentrifuge Tube (PCR Clean)
PCR Clean (Non-sterile)
Incolora
Polipropileno
Microtubes
Bolsas
No estéril
0,169 oz
Cónicos
De -86 °C a +100 °C
Sí
25,000 x g