Learn More
Eppendorf™ Tubos Eppendorf™ de 5,0 ml
Los tubos Eppendorf™ de 5,0 ml permiten el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestras de hasta 5,0 ml con un amplio intervalo de temperatura de funcionamiento, seguridad de centrifugación y excelente recuperación de muestras.
Marca: Eppendorf™ 0030122321
73.15 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Descripción
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
Características:
- Funcionamiento ergonómico:
- Tapón a presión: funcionamiento sencillo, práctico y ergonómico con una sola mano.
- Tapón de rosca: los lados aplanados y ranurados proporcionan un agarre óptimo y una manipulación fácil de usar.
- Amplia escala de temperatura de funcionamiento.
- Tubos con tapón de rosca: De − 86 hasta 100 °C
- Tubos con tapón a presión: − 86 a 80 °C (cuando se utilizan las pinzas ≤ 100 °C)
- Material: Polipropileno transparente de alta calidad, sin agentes plastificantes, biocidas o de liberación de moho para resultados de pruebas fiables.
- Pureza certificada: Disponibles en Eppendorf Quality™ con certificación específica de lote, limpieza PCR, estériles y grados de pureza Eppendorf Biopur™.
- Seguridad de centrifugación: Seguridad y estabilidad para centrifugación hasta 25000 × g. Protocolos rápidos y eficaces.
- Forma cónica: Compatible con accesorios para tubos cónicos de 15 ml; se pueden utilizar muchos adaptadores y gradillas existentes.
- Recuperación de la muestra: Disponibles en material Eppendorf LoBind™ para la recuperación máxima de muestras valiosas.
Aplicaciones:
- Fácil procesamiento de muestras de hasta 5,0 ml
- Altos rendimientos en el aislamiento de ADN, especialmente con muestras con cantidades limitadas de material de origen.
- Aplicaciones de cultivos celulares cómodas y seguras.
- Fácil acceso a las muestras para un bajo riesgo de contaminación.
- Preparación de tampones y mezclas maestras.
- Lisis segura de células y tejidos.
Especificaciones
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free | |
Transparente | |
Polipropileno | |
Microtubes | |
Bolsas | |
Estéril | |
0.169 oz. | |
Cónicos | |
- 86 °C a + 100 °C | |
Sí | |
25,000 x g |
HDPE | |
5,0 mL | |
Fácil procesamiento de muestras de hasta 5,0 ml; aislamiento de ADN, especialmente con muestras de cantidad limitada de material de origen; preparación de mezclas maestras y tampones; lisis celular y tisular | |
200 tubos (2 bolsas x 100 tubos) | |
200 Pk. | |
Not Autoclavable | |
Sin pirógenos, ADNasa, ARNasa, ADN humano ni bacteriano | |
Tapón de rosca | |
17 mm | |
Microcentrifuge Tube | |
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free |