Learn More
Eppendorf™ Tubos Eppendorf™ con tapón de rosca
Los tubos Eppendorf son la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestras de tamaño medio. Se presentan como un producto intermedio entre los distintos formatos de tubo existentes y permite un procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestra de hasta 5 ml.
Marca: Eppendorf™ 0030122330
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
- Funcionamiento ergonómico: Tapón a presión: funcionamiento sencillo, práctico y ergonómico con una sola mano
- Tapón de rosca: los lados aplanados y ranurados proporcionan un agarre óptimo y una manipulación fácil de usar
- Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento: De – 86 °C a 100 °C
- Material: Polipropileno transparente y de una calidad excepcional, sin agentes plastificantes, biocidas o de liberación de moho para resultados de pruebas fiables
- Pureza certificada: Disponibles en calidad Eppendorf con certificación específica de lote, limpieza PCR, estériles y grados de pureza Eppendorf Biopur™.
- Seguridad de centrifugación: Máxima seguridad y estabilidad para la centrifugación de hasta 25 000 × g. Protocolos rápidos y eficaces
- Forma cónica: Son compatibles con accesorios para tubos cónicos de 15 ml: se pueden utilizar con muchos de los adaptadores y gradillas a la venta
- Recuperación de la muestra: Los tubos de 5 ml con tapón a presión están disponibles en material Eppendorf LoBind™ para una recuperación máxima de muestras valiosas
- Disponibles en ámbar para muestras fotosensibles
Especificaciones
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free | |
Gris | |
5 ml | |
Microtubes | |
200 tubos (2 bolsas de 100 tubos) | |
Estéril | |
0,169 oz | |
Cónicos | |
De -86 °C a +100 °C | |
17 mm | |
Microcentrifuge Tube | |
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free |
Polietileno de alta densidad (HDPE) | |
Ámbar | |
Polipropileno | |
100/Pk. | |
200 Pk. | |
Not Autoclavable | |
Sin pirógenos, ADNasa, ARNasa ni ADN humano o bacteriano | |
Tapón de rosca | |
Sí | |
Sí | |
25 000 x g |