Learn More
Descrizione
- Faldón para código de barras
- Apilable
- Dentro de las recomendaciones de huella SBS
- Ideal para 384los termocicladores de pozo más comunes, especialmente para Eppendorf Mastercycler™ Pro 384
- 45 A 40μL volumen máx. Del pocillo
Certifications
Certified free of human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
Specifica
Specifica
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Free of Human DNA, DNase, RNase and PCR Inhibitors |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Envase | Envuelto individualmente en blíster |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | PCR Plate |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas automatizados |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?