Learn More
Eppendorf™ Pipetas electrónicas Xplorer™ plus
Con un diseño y sistema operativo intuitivos para ofrecer simplicidad, precisión y reproducibilidad
Marca: Eppendorf™ 4861000813
1450.99 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Con un sistema operativo intuitivo y un diseño que ofrecen simplicidad, precisión y reproducibilidad
Facilita el rendimiento de aplicaciones adicionales e inteligentes, incluidas: aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso. Además, ayuda a eliminar los retrasos debido a la programación complicada y/o procesos inflexibles. Proporciona parámetros ajustables con precisión, resultados reproducibles máximos, trabajo sin fatiga y control total y constante sobre los procesos de pipeteo.
- Agitador multifuncional Principio «Up is up and down is down™»
- Fácil selección de todas las funciones con el práctico dial de selección
- Funciona en el idioma que elijas
- Pantalla en color claramente organizada; sin submenús; función de ayuda
- Agitador innovador: Cuando se expulsa la punta, el pistón vuelve automáticamente a la posición cero
- Interruptor de ON/OFF Apaga la pipeta durante periodos de inactividad más largos
- Entre las aplicaciones adicionales se incluyen aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso
- Programación: Programación única de secuencias para facilitar el manejo de procesos complejos
- Ajuste de volumen fijo individual: El volumen deseado se puede guardar
- Protección mediante contraseña Protege la programación y el ajuste
- Control de velocidad individual Establece los parámetros según la velocidad de trabajo individual
- Función de recordatorio de mantenimiento de la pipeta, en función del tiempo o la frecuencia de uso que se desee
- Las puntas siempre descansan en la misma posición
- Volumen y velocidad ajustables de forma precisa y reproducible
- Ajustable a su entorno de trabajo y requisitos
- Peso reducido
- Ergonomía mejorada
- Equilibrio perfecto
- Cabezal de pipeta en ángulo óptimo
- Visualización mejorada y pantalla de alta resolución
- El cono de punta accionado por resorte proporciona la máxima estanqueidad
- Pipeteo de líquidos (manual y automático)
- Dispensación (temporizada y manual)
- Pipeteo y mezcla
Especificaciones
Iones de litio | |
Naranja | |
Punta de 300 μl | |
Xplorer™ Plus | |
Pipeta electrónica | |
LCD | |
Punta de 300 μl | |
0,2 μl |
ClipTip™ 384 12,5 | |
Reusable | |
12 | |
Sí | |
De 15 a 300 μl | |
Ergonómico | |
10 modos de pipeteo, historial de pipeteo, protección por contraseña, un indicador de servicio y la capacidad de programar varios modos en una secuencia para aplicaciones personalizadas |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%