Learn More
Eppendorf™ Pipetas electrónicas Xplorer™ plus
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12620925 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 15 a 300 μl
De 50 to 1200 μl
Número de canales:
8
12
16
24
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Amarillo claro
Gris medio
Naranja
Rosa claro
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12620925
Marca: Eppendorf™ 4861000821
Con un diseño y sistema operativo intuitivos para ofrecer simplicidad, precisión y reproducibilidad
Con un sistema operativo intuitivo y un diseño que ofrecen simplicidad, precisión y reproducibilidad
Facilita el rendimiento de aplicaciones adicionales e inteligentes, incluidas: aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso. Además, ayuda a eliminar los retrasos debido a la programación complicada y/o procesos inflexibles. Proporciona parámetros ajustables con precisión, resultados reproducibles máximos, trabajo sin fatiga y control total y constante sobre los procesos de pipeteo.
  • Agitador multifuncional Principio «Up is up and down is down™»
  • Fácil selección de todas las funciones con el práctico dial de selección
  • Funciona en el idioma que elijas
  • Pantalla en color claramente organizada; sin submenús; función de ayuda
  • Agitador innovador: Cuando se expulsa la punta, el pistón vuelve automáticamente a la posición cero
  • Interruptor de ON/OFF Apaga la pipeta durante periodos de inactividad más largos
  • Entre las aplicaciones adicionales se incluyen aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso
  • Programación: Programación única de secuencias para facilitar el manejo de procesos complejos
  • Ajuste de volumen fijo individual: El volumen deseado se puede guardar
  • Protección mediante contraseña Protege la programación y el ajuste
  • Control de velocidad individual Establece los parámetros según la velocidad de trabajo individual
  • Función de recordatorio de mantenimiento de la pipeta, en función del tiempo o la frecuencia de uso que se desee
Resultados reproducibles fiables
  • Las puntas siempre descansan en la misma posición
  • Volumen y velocidad ajustables de forma precisa y reproducible
  • Ajustable a su entorno de trabajo y requisitos
PhysioCare Concept™
  • Peso reducido
  • Ergonomía mejorada
  • Equilibrio perfecto
  • Cabezal de pipeta en ángulo óptimo
  • Visualización mejorada y pantalla de alta resolución
  • El cono de punta accionado por resorte proporciona la máxima estanqueidad
Aplicaciones
  • Pipeteo de líquidos (manual y automático)
  • Dispensación (temporizada y manual)
  • Pipeteo y mezcla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo Iones de litio
Puntas compatibles Puntas Universal, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384
Color Verde
Desechables Reusable
Para utilizar con 300μL Punta
Número de canales 8
Línea de productos Xplorer™ Plus
Programable Sí
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 50 to 1200 μl
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) Punta de 1200 μl
Incluye 10 modos de pipeteo, historial de pipeteo, protección por contraseña, un indicador de servicio y la capacidad de programar varios modos en una secuencia para aplicaciones personalizadas
Incrementos 1 μl