Learn More
Eppendorf™ Pipetas electrónicas Xplorer™ plus
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
Con un sistema operativo intuitivo y un diseño que ofrecen simplicidad, precisión y reproducibilidad
Facilita el rendimiento de aplicaciones adicionales e inteligentes, incluidas: aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso. Además, ayuda a eliminar los retrasos debido a la programación complicada y/o procesos inflexibles. Proporciona parámetros ajustables con precisión, resultados reproducibles máximos, trabajo sin fatiga y control total y constante sobre los procesos de pipeteo.
- Agitador multifuncional Principio «Up is up and down is down™»
- Fácil selección de todas las funciones con el práctico dial de selección
- Funciona en el idioma que elijas
- Pantalla en color claramente organizada; sin submenús; función de ayuda
- Agitador innovador: Cuando se expulsa la punta, el pistón vuelve automáticamente a la posición cero
- Interruptor de ON/OFF Apaga la pipeta durante periodos de inactividad más largos
- Entre las aplicaciones adicionales se incluyen aspiración, dilución, dispensación secuencial y pipeteo inverso
- Programación: Programación única de secuencias para facilitar el manejo de procesos complejos
- Ajuste de volumen fijo individual: El volumen deseado se puede guardar
- Protección mediante contraseña Protege la programación y el ajuste
- Control de velocidad individual Establece los parámetros según la velocidad de trabajo individual
- Función de recordatorio de mantenimiento de la pipeta, en función del tiempo o la frecuencia de uso que se desee
- Las puntas siempre descansan en la misma posición
- Volumen y velocidad ajustables de forma precisa y reproducible
- Ajustable a su entorno de trabajo y requisitos
- Peso reducido
- Ergonomía mejorada
- Equilibrio perfecto
- Cabezal de pipeta en ángulo óptimo
- Visualización mejorada y pantalla de alta resolución
- El cono de punta accionado por resorte proporciona la máxima estanqueidad
- Pipeteo de líquidos (manual y automático)
- Dispensación (temporizada y manual)
- Pipeteo y mezcla
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | Iones de litio |
| Puntas compatibles | ClipTip™ 1000 |
| Color | Gris medio |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Punta de 20 μl |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | Xplorer™ Plus |
| Programable | Sí |
| Tipo | Pipeta electrónica |
| Volumen (métrico) | De 0,5 to 10 μl |
| Mostrar más |