Learn More
Eppendorf™ Pipetas electrónicas Xplorer™ plus
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 15 a 300 μl
De 50 to 1200 μl
Número de canales:
8
12
16
24
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Amarillo claro
Gris medio
Naranja
Rosa claro
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Con un sistema operativo intuitivo y un diseño que ofrecen simplicidad, precisión y reproducibilidad
- Agitador multifuncional con «arriba es arriba y abajo es abajo» está abajo funcionalidad
- Marcador de selección para una selección rápida y sencilla de funciones
- Pantalla en color autoexplicativa sin submenús y con ángulo ergonómico para legibilidad óptima en todas las posiciones
- El cono de punta con resorte para todas las pipetas de hasta 1,000 µl para fuerzas mínimas de sujeción de la punta ayuda a reducir el esfuerzo
- Potente batería recargable para trabajar hasta 8 horas sin el necesidad de recarga
- Toma de corriente separada: El trabajo puede continuar mientras se carga
- Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
- La parte inferior de la pipeta se puede esterilizar en autoclave para garantizar la descontaminación
- 9 diferentes idiomas: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
- Solo Xplorer plus: Programación individual, ajustes de volumen fijos, protección por contraseña, interruptor de encendido/apagado, aplicaciones adicionales y visualización de intervalos de servicio
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | Iones de litio |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rosa claro |
| Desechables | Reusable |
| Número de canales | 24 |
| Línea de productos | Xplorer™ Plus |
| Programable | Sí |
| Tipo | Pipeta electrónica |
| Volumen (métrico) | De 1 a 20 μl |
| Mostrar más |