Learn More
Eppendorf™ Pipetas electrónicas Xplorer™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10034384 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 a 5 mL
0,5 a 10 mL
2,5 a 0,125 mL
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 200 μl
De 15 a 300 μl
De 50 a 1000 μL
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10034384
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 4861000058
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas. Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos. Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas.Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos.Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
  • Pipetas electrónicas monocanal, de 8 y 12 canales diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de líquido de 0,5 µl a 10 ml
  • Concepto de funcionamiento intuitivo y diseño ergonómico
  • Nueve ajustes de idioma diferentes: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
  • Balancín multifuncional
  • Dial de selección
  • Expulsor innovador
  • Ángulo de visualización ergonómico
  • Asa cómoda
  • Potente batería recargable
  • Concepto de carga flexible
  • Cono de punta accionado por resorte (excepto para 5 y 10 ml)
  • Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Exactitud superávit del 3% con superávit de 15 millones de libras a 500 millones de libras, superávit del 1,2% con superávit de 30 millones de libras a 2500 millones de libras, superávit del 0,6% con superávit de 30 millones de libras.
Batería, tipo Iones de litio
Puntas compatibles Punta 5 mL
Color Violeta
Para utilizar con Punta de 5 ml
Número de canales 1
Línea de productos Xplorer
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 0,2 a 5 mL
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) Punta de 5 mL
Incluye Balancín multifunción, cono de puntas con resorte, batería y cargador
Incrementos 0,005 mL
Interfaz de usuario en varios idiomas Sí
Número de velocidades 8
Temperatura de funcionamiento (imperial) 41°F a 104°F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 5°C a 40°C
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis