Learn More
Eppendorf™ Pipetas electrónicas Xplorer™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10237554 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 a 5 mL
0,5 a 10 mL
2,5 a 0,125 mL
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 200 μl
De 15 a 300 μl
De 50 a 1000 μL
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10237554
Marca: Eppendorf™ 4861000023
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas. Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos. Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas.Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos.Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
  • Pipetas electrónicas monocanal, de 8 y 12 canales diseñadas para aspirar y dispensar volúmenes de líquido de 0,5 µl a 10 ml
  • Concepto de funcionamiento intuitivo y diseño ergonómico
  • Nueve ajustes de idioma diferentes: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
  • Balancín multifuncional
  • Dial de selección
  • Expulsor innovador
  • Ángulo de visualización ergonómico
  • Asa cómoda
  • Potente batería recargable
  • Concepto de carga flexible
  • Cono de punta accionado por resorte (excepto para 5 y 10 ml)
  • Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2,5% a ±0,75μL/30μL, ±1% a ±1,5μL/150μL, ±0,6% a ±1,8μ
Batería, tipo Iones de litio
Puntas compatibles 200μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Color Amarillo
Para utilizar con 20 μL epT.I.P.S.™ Punta de pipeta
Número de canales 1
Línea de productos Xplorer
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 5 a 100 μL
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) 200μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Incluye Balancín multifunción, cono de puntas con resorte, batería y cargador
Incrementos 0,1 μl
Interfaz de usuario en varios idiomas Sí
Número de velocidades 8
Temperatura de funcionamiento (imperial) 41°F a 104°F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 5°C a 40°C