Learn More
Eppendorf™ Pipetas electrónicas Xplorer™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16232401 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 a 5 mL
0,5 a 10 mL
2,5 a 0,125 mL
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 200 μl
De 15 a 300 μl
De 50 a 1000 μL
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16232401
Marca: Eppendorf™ 4861000044
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas. Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos. Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
Elimine los posibles riesgos de error asociados al pipeteo manual con estas pipetas.Las pipetas electrónicas Eppendorf™ Xplorer™ proporcionan parámetros ajustables de forma precisa y resultados reproducibles y exactos.Disfrute de un pipeteo sin fatiga y mantenga el control total sobre los procedimientos de pipeteo.
  • Agitador multifuncional con «arriba es arriba y abajo es abajo» está abajo funcionalidad
  • Marcador de selección para una selección rápida y sencilla de funciones
  • Pantalla en color autoexplicativa sin submenús y con ángulo ergonómico para legibilidad óptima en todas las posiciones
  • El cono de punta con resorte para todas las pipetas de hasta 1,000 µl para fuerzas mínimas de sujeción de la punta ayuda a reducir el esfuerzo
  • Potente batería recargable para trabajar hasta 8 horas sin el necesidad de recarga
  • Toma de corriente separada: El trabajo puede continuar mientras se carga
  • Ajuste a condiciones externas (altura geográfica, líquidos con alta densidad o factores similares)
  • La parte inferior de la pipeta se puede esterilizar en autoclave para garantizar la descontaminación
  • 9 diferentes idiomas: Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y español
  • Solo Xplorer plus: Programación individual, ajustes de volumen fijos, protección por contraseña, interruptor de encendido/apagado, aplicaciones adicionales y visualización de intervalos de servicio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo Li-Ion
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rojo
Número de canales 1
Línea de productos Xplorer
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) 2,5 a 0,125 mL
Estilo de dedo Ergonómico
Interfaz de usuario en varios idiomas Sí