Learn More
Brady™ Etiquetas EPREP para la serie M710
Código de producto. 17877924
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Negro
Plata
Rojo
Verde
Dimensions (LxW):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
15 x 45 mm
18 x 27 mm
18 x 35 mm
19 x 48 mm
40 x 30 mm
Anchura del área imprimible (imperial):
27 mm
30 mm
35 mm
45 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 150
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 17877924
Marca: Brady™ 312016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas para impresora de etiquetas M710
  • Gracias a su adhesivo altamente adherente y a la resistencia a los disolventes, son un gran sustituto de las etiquetas sin adhesivo grabadas
  • Temperatura de servicio de -40 a 100°C
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic, Foam-backed
Recubrimiento None
Color Verde
Acabado Gloss
Formato Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Etiquetas por fila 1 Label
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.0256 in.
Grosor (métrico) 0.65 mm
Dimensions (LxW) 40 x 30 mm
Longitud (imperial) 1.57 in.
Anchura (imperial) 1.18 in.
Anchura (métrico) 30 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 30 mm
Alternate Part Number M7-5-7593-GN