Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ 384 Reloads, PCR clean, puntas incolores
GREENER_CHOICE
Las puntas de micropipeta epT.I.P.S. 384 con la innovadora tecnología SOFTattach están óptimamente adaptadas a las pipetas de 16 y 24 canales Eppendorf Research plus y Xplorer plus. Procese placas de 384 pocillos manualmente con el más alto nivel de estanqueidad y coaxialidad, pero con unas fuerzas de funcionamiento extraordinariamente bajas.
Marca:  Eppendorf™ 0030076010
396.15 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16282371
  • 412.00€ / paquete de 3840
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñado para una distancia cónica de 4,5 mm
  • epT.I.P.S. 384 puntas de pipeta crean un sistema junto con el Research Plus y Xplorer Plus de pipetas de 16 y 24 canales para la máxima seguridad y fiabilidad.
  • La innovadora tecnología SOFTattach permite un ajuste y una estanqueidad fiables de la punta
  • Llene una placa de 384 pocillos enteros sin aflojar las puntas de la pipeta
  • Alineación perfecta de la punta por una coaxialidad extraordinaria para una manipulación segura de las placas y transferencia de líquidos
  • Forma de la punta epT.I.P.S. 384 se ajusta para encajar perfectamente en los pocillos de las placas de 384 pocillos
  • Las fuerzas de fijación de la punta se han reducido en un 40 % por cono en comparación con pipetas de 8 y 12 canales
  • Las fuerzas de expulsión de la punta se reducen con SOFTattach para condiciones de trabajo ergonómicas
  • Disponible como recarga, y conjunto
  • Disponibles en grados de pureza: Eppendorf Quality y limpieza para PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 100 a 0,5 μl
No estéril
Autoclavable
2.1 in.
Biopur™, Eppendorf Quality™, limpieza para PCR, estéril
Universal
Universal
3.840 puntas
Amarillo claro
Air-cushion System
Polipropileno
Sin filtro
Incolora
epT.I.P.S.™ 384 recargas
53 mm
Temperatura ambiente
Recarga
10 bandejas de 384 puntas
Micropipette Tips
epT.I.P.S.™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
The pipette tips of the :Productname: product group with the respective product numbers are designed and constructed for low-contamination transfer of liquids, in particular for samples from the human body and for reagents within the scope of an in-vitro diagnostic application in order to allow the in-vitro diagnostic medical device to be used as intended. The above mentioned :Productname: are in-vitro diagnostic devices according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. They are intended exclusively for single use and for application by qualified staff.