Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
Caja vacía, no incluye puntas.
Marca: Eppendorf™ 0030076257
36.09 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Contamination-free transfer of trays to stable working box
- System optimized for use with multichannel pipettes
- Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
- Tips can be attached to pipette from refill trays
- Boxes and trays are autoclavable at 121°C for subsequent use
- epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
- ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
Especificaciones
Box Only | |
None | |
White, Blue | |
Polypropylene | |
Square | |
No estéril | |
1 Empty Reusable Box | |
1000 to 1250 μL |
Empty Tip Box | |
Autoclavable | |
Pipette Tips | |
Multiple | |
Sí | |
epT.I.P.S reloads | |
1 Ea. |
Videos
-
Video_epT.I.P.S.-Sterile-Reload_Experience-the-Magic.mp4
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Título del producto
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0 > Size: 1000 to 1250 μL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido