Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
Código de producto. 17811467 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
1250 μL a 5 mL
De 10 a 300 μL
De 1000 a 1250 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17811467 1250 μL a 5 mL cada uno
17891457 De 10 a 300 μL cada uno
17801467 De 1000 a 1250 μL cada uno
3 options
Código de producto. 17811467
Marca: Eppendorf™ 0030076265
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Caja vacía, no incluye puntas.
  • Contamination-free transfer of trays to stable working box
  • System optimized for use with multichannel pipettes
  • Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
  • Tips can be attached to pipette from refill trays
  • Boxes and trays are autoclavable at 121°C for subsequent use
  • epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
  • ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color White, Blue
Admite Pipette Tips
Material Polypropylene
Posiciones Multiple
Forma Square
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) epT.I.P.S reloads
Envase 1 Empty Reusable Box
Tamaño 1250 μL a 5 mL
Incluye Box Only
Tipo de producto Empty Tip Box
matriz, red, conjunto None