Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0
Caja vacía, no incluye puntas.
35.74€ - 42.52€
Especificaciones
Tipo de producto | Empty Tip Box |
---|---|
Incluye | Box Only |
matriz, red, conjunto | None |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Color | White, Blue |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17891457
|
Eppendorf™
0030076249 |
10 to 300 μL |
35.74€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
17801467
|
Eppendorf™
0030076257 |
1000 to 1250 μL |
38.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
17811467
|
Eppendorf™
0030076265 |
1250 μL to 5 mL |
42.52€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Contamination-free transfer of trays to stable working box
- System optimized for use with multichannel pipettes
- Color-coded trays for simple identification of tips and pipette
- Tips can be attached to pipette from refill trays
- Boxes and trays are autoclavable at 121°C for subsequent use
- epT.I.P.S. Box 2.0 and epT.I.P.S. Set available in Eppendorf Quality
- ACT™-labeled by non-profit My Green Lab™ to help you make an informed product choice when it comes to sustainability
Especificaciones
Empty Tip Box | |
None | |
White, Blue | |
Polypropylene | |
Square | |
No estéril |
Box Only | |
Autoclavable | |
Pipette Tips | |
Multiple | |
Sí | |
1 Empty Reusable Box |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Box 2.0