Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf epT.I.P.S. Motion work with the epMotion platform, with a TipHolder accessory the reload trays offer an environmentally friendly option.
257.00€ - 553.00€
Especificaciones
Color Clear
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Compatibilidad For Eppendorf epMotion series
Formato Hanging Tip Rack
Estilo de punta Standard, Straight
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Volumen (métrico) Esterilidad filtradas por Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Esterilidad filtradas por Precio Cantidad y disponibilidad  
30019052
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf
0030014421
0.5 to 50 μL No estéril Sin filtro
257.00€
paquete de 2304
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
30019045
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf
0030014430
0.5 to 50 μL PCR Clean Con filtro
492.00€
paquete de 2304
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
30019040
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf
0030014529
0.5 to 50 μL Estéril Con filtro
553.00€
paquete de 2304
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
30019036
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf
0030014464
5 to 300 μL No estéril Sin filtro
267.28€
paquete de 2304
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
30019038
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf
0030014472
5 to 300 μL PCR Clean Con filtro
492.00€
paquete de 2304
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
30019042
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf
0030014537
5 to 300 μL Estéril Con filtro
553.00€
paquete de 2304
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
30019031
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf
0030014502
10 to 1000 μL No estéril Sin filtro
257.00€
paquete de 2304
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
30019053
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf
0030014510
10 to 1000 μL PCR Clean Con filtro
492.00€
paquete de 2304
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
30019030
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf
0030014545
10 μL No estéril Sin filtro
257.00€
paquete de 2304
En stock
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
30019046
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Eppendorf
0030014553
10 μL PCR Clean Con filtro
511.68€
paquete de 2304
En stock
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
30019029
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Eppendorf
0030014561
10 μL Estéril Con filtro
553.00€
paquete de 2304
En stock
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
30019056
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Eppendorf
0030014570
10 to 1000 μL Estéril Con filtro
553.00€
paquete de 2304
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • epT.I.P.S. Motion can be used with epMotion™ 96 or integrated into your workstation as a reload system when combined with the tip holder
  • The high-quality reload tips are delivered in a PET thermoformed tray with sealed lid. Upgrading to the autoclavable, aluminum tip holder, which replaces the disposable box, provides waste reduction of up to 40%
  • Eppendorf consumables and thus also epT.I.P.S. Motion pipette tips as Reload System are shipped in packaging consisting of at least 62% recycled cardboard
Spezifikation
Spezifikation
Clear
For Eppendorf epMotion series
Standard, Straight
Single-use
No
No Autoclavable
Hanging Tip Rack
Robotic Tips
Eppendorf epMotion
Polipropileno
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt