Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pipette Tips
Eppendorf Totally Integrated Pipetting System for Automation. Works in perfect combination with epMotion platform.
Marca: Eppendorf 0030014480
116.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Specially designed for use on the epMotion™ 5070, 5073 and 5075 Liquid Handling Workstation
- Motion pipette tips, with and without filters, developed in torsion-resistant, clean racks
- High-precision manufacturing guarantees a perfect fit and extremely accurate dispensing behavior
- Optimized for simple automatic ejection in the Liquid Handling Workstation collection vessel
- Can also be integrated into the workstation as a refilling system
- Packaged in contamination-free racks
- Available in the following purity grades: standard Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile, PCR clean and Sterile
Especificaciones
1000 μL | |
No estéril | |
No Autoclavable | |
Box | |
Robotic Tips | |
Eppendorf epMotion | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Clear | |
For Eppendorf epMotion series | |
Standard, Straight | |
Single-use | |
No |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
19Hours
21Minutes
26Seconds
49New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pipette Tips > Volume (Metric): 1000 μL; Filtered: Non-filtered; Sterility: Non-sterile
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido