Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16402255 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 10 mL
De 0,1 a 20 μl
De 0,1 a 5 ml
De 0,1 a 5 mL
De 0,2 a 5 ml
De 0,2 a 5 mL
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 10 mL
De 2 a 200 μl
De 20 a 300 μl
De 50 a 1000 μl
De 50 a 1250 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Verde
Verde oscuro
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 480
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Código de color unitSize
16402255 De 50 a 1000 μl Estéril Azul paquete de 480
16667872 De 0,1 a 5 mL No estéril Violeta paquete de 120
16637872 De 0,1 a 5 mL No estéril Violeta paquete de 120
16647872 De 0,2 a 5 mL No estéril Violeta paquete de 120
16657872 De 0,5 a 10 mL No estéril Turquesa paquete de 120
16472245 De 0,1 a 20 μl Estéril Gris medio paquete de 480
16482245 De 2 a 200 μl Estéril Amarillo paquete de 480
16492245 De 20 a 300 μl Estéril Naranja paquete de 480
16412255 De 50 a 1250 μl Estéril Verde paquete de 480
16422255 De 50 a 1250 μl Estéril Verde oscuro paquete de 480
16432255 De 0,25 a 2,5 ml Estéril Rojo paquete de 240
16442255 De 0,1 a 5 ml Estéril Violeta paquete de 120
16452255 De 0,2 a 5 ml Estéril Violeta paquete de 120
16462255 0,5 A 10 mL Estéril Turquesa paquete de 120
14 options
Código de producto. 16402255
Marca: Eppendorf™ 0030075250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
PCR clean garantizadas, estériles, sin pirógenos, sin ATP y sin ADN bacteriano, cumplen con los más estrictos requisitos de las industrias médica, farmacéutica y alimentaria, así como con los de biología molecular y biología celular
  • Con garantía de limpieza de PCR, estériles y ausencia de pirógenos, ATP y ADN bacteriano
  • Cumplen los requisitos más estrictos de las industrias médica, farmacéutica y alimentaria
  • También cumple con los requisitos descritos para biología molecular y biología celular
  • Número de lote y fecha de caducidad en cada etiqueta de rack
  • Certificados específicos de lote por laboratorio independiente disponibles para descargar
  • Diseño de rack delgado y moderno con tapa recerrable
  • Mejora de la sostenibilidad con un consumo un 20 % menor de polipropileno por gradilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sustituye al número de pedido 0030075072
Volumen (métrico) De 50 a 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Incolora
Longitud (imperial) 2,79 in
Longitud (métrico) 71 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 11607, DIN EN 868-2-10
Declaraciones de limpieza Biopur™ (Sterile)
Para utilizar con (aplicación) Biología celular/molecular, industria médica, farmacéutica y alimentaria
Formato Gradilla
Estilo de punta Narrow
Envase 480 Tips (5 Racks x 96 Tips)
Cantidad 480 puntas (5 x 96)
Tipo de producto Consumibles
Incluye 5 gradillas de 96 puntas
Código de color Azul
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Air-Cushion System
Graduado Sí
Línea de productos epT.I.P.S.