Descripción
- Con garantía de limpieza de PCR, estériles y ausencia de pirógenos, ATP y ADN bacteriano
- Cumplen los requisitos más estrictos de las industrias médica, farmacéutica y alimentaria
- También cumple con los requisitos descritos para biología molecular y biología celular
- Número de lote y fecha de caducidad en cada etiqueta de rack
- Certificados específicos de lote por laboratorio independiente disponibles para descargar
- Diseño de rack delgado y moderno con tapa recerrable
- Mejora de la sostenibilidad con un consumo un 20 % menor de polipropileno por gradilla
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sustituye al número de pedido 0030075161 |
| Volumen (métrico) | De 50 a 1250 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Incolora |
| Longitud (imperial) | 4.05 in. |
| Longitud (métrico) | 103 mm |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 11607, DIN EN 868-2-10 |
| Declaraciones de limpieza | Biopur™ (Sterile) |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología celular/molecular, industria médica, farmacéutica y alimentaria |
| Mostrar más |