Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 10 mL
De 0,1 a 20 μl
De 0,1 a 5 ml
De 0,1 a 5 mL
De 0,2 a 5 ml
De 0,2 a 5 mL
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 10 mL
De 2 a 200 μl
De 20 a 300 μl
De 50 a 1000 μl
De 50 a 1250 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Verde
Verde oscuro
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 480
Descripción
- Con garantía de limpieza de PCR, estériles y ausencia de pirógenos, ATP y ADN bacteriano
- Cumplen los requisitos más estrictos de las industrias médica, farmacéutica y alimentaria
- También cumple con los requisitos descritos para biología molecular y biología celular
- Número de lote y fecha de caducidad en cada etiqueta de rack
- Certificados específicos de lote por laboratorio independiente disponibles para descargar
- Diseño de rack delgado y moderno con tapa recerrable
- Mejora de la sostenibilidad con un consumo un 20 % menor de polipropileno por gradilla
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sustituye al número de pedido 0030075110 |
| Volumen (métrico) | De 0,25 a 2,5 ml |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Incolora |
| Longitud (imperial) | 4.52 in |
| Longitud (métrico) | 115 mm |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 11607, DIN EN 868-2-10 |
| Declaraciones de limpieza | Biopur™ (Sterile) |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología celular/molecular, industria médica, farmacéutica y alimentaria |
| Mostrar más |