Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
PCR clean garantizadas, estériles, sin pirógenos, sin ATP y sin ADN bacteriano, cumplen con los más estrictos requisitos de las industrias médica, farmacéutica y alimentaria, así como con los de biología molecular y biología celular
Marca:  Eppendorf™ 0030075234
61.79 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16482245
  • 67.44€ / paquete de 480
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con garantía de limpieza de PCR, estériles y ausencia de pirógenos, ATP y ADN bacteriano
  • Cumplen los requisitos más estrictos de las industrias médica, farmacéutica y alimentaria
  • También cumple con los requisitos descritos para biología molecular y biología celular
  • Número de lote y fecha de caducidad en cada etiqueta de rack
  • Certificados específicos de lote por laboratorio independiente disponibles para descargar
  • Diseño de rack delgado y moderno con tapa recerrable
  • Mejora de la sostenibilidad con un consumo un 20 % menor de polipropileno por gradilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sustituye al número de pedido 0030075030
Sin filtro
Incolora
53 mm
Biopur™ (Sterile)
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes
Narrow
480 puntas (5 x 96)
5 gradillas de 96 puntas
Single-use
Sí
Polipropileno
De 2 a 200 μl
Estéril
2,08 in
DIN EN ISO 11607, DIN EN 868-2-10
Biología celular/molecular, industria médica, farmacéutica y alimentaria
Gradilla
480 Tips (5 Racks x 96 Tips)
Consumibles
Amarillo
Cojín de aire
epT.I.P.S.™
Videos
  • Eppendorf - epTIPS Racks
  • Eppendorf - Consumables
  • Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN218758R Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2025 Catalog Number0030075234
Número de loteN218697R Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2025 Catalog Number0030075234
Número de loteN218515Q Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2025 Catalog Number0030075234
Número de loteN218388Q Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2025 Catalog Number0030075234
Número de loteN218322Q Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2025 Catalog Number0030075234
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips > Volumen (métrico): De 2 a 200 μl; longitud (sistema métrico): 53 mm; código de color: Amarillo