Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16667872 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 10 mL
De 0,1 a 20 μl
De 0,1 a 5 ml
De 0,1 a 5 mL
De 0,2 a 5 ml
De 0,2 a 5 mL
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 10 mL
De 2 a 200 μl
De 20 a 300 μl
De 50 a 1000 μl
De 50 a 1250 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Verde
Verde oscuro
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 480
Código de producto. 16667872
Marca: Eppendorf™ 0030071662
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
PCR clean garantizadas, estériles, sin pirógenos, sin ATP y sin ADN bacteriano, cumplen con los más estrictos requisitos de las industrias médica, farmacéutica y alimentaria, así como con los de biología molecular y biología celular
  • Grado de pureza biológica más alto
  • Limpias para PCR y estériles
  • Apirógenas y libres de ATP y ADN
  • El envase esterilizado cumple con la DIN EN ISO 11607 y la DIN EN 868-2-10
  • Diseño de rack delgado y moderno con tapa recerrable
  • Envasados en gradillas
  • Para su uso en los sectores farmacéutico y alimentario, en biología molecular y en tecnología celular
  • Mejora de la sostenibilidad con un consumo un 35 % menor de polipropileno por gradilla
  • Cada lote de producción se ha inspeccionado de manera continua por un laboratorio independiente
  • Hay certificados específicos de lote disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pyrogen-, ATP-, and DNA-free
Volumen (métrico) De 0,1 a 5 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Violet
Color de gradilla Violet
Longitud (imperial) 4.7 in.
Longitud (métrico) 120 mm
Declaraciones de limpieza PCR Clean (Non-sterile)
Para utilizar con (aplicación) Biología celular/molecular, industria médica, farmacéutica y alimentaria
Formato Rack
Estilo de punta Narrow
Envase 120 Tips (5 Racks x 24 Tips)
Tipo de producto Pipette Tips
Código de color Violeta
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Air-Cushion System
Graduado Sí
Línea de productos epT.I.P.S.