Learn More
Eppendorf™ Conjunto de epTIPS
Puntas de pipeta epT.I.P.S. Las mínimas fuerzas de inserción y eyección proporcionan máxima estanqueidad en combinación con las pipetas Eppendorf.
Marca: Eppendorf™ 0030076320
61.49 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
- epT.I.P.S.™ Juego, calidad Eppendorf™
- Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
- Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
- Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
- Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
- Las bandejas y cajas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C para uso posterior
Especificaciones
De 2 to 200 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
Calidad Eppendorf™ | |
Box | |
Paquete de 480 | |
Amarillo | |
Pipeta multicanal | |
epTip™ |
Sin filtro | |
Incolora | |
epTIPS | |
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes | |
Juego | |
Consumibles | |
Sí | |
Sí | |
Polipropileno |
Videos
-
Eppendorf_1028625
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%