Learn More
Thermo Scientific™ Conjuntos de mordaza para capsulador y descapsulador de estaciones de capsulación electrónicas de alta potencia programables
Descripción
Optimice su estación de capsulación electrónica de alta potencia programable Thermo Scientific™ con estos conjuntos de capsulador y descapsulador.
Especificaciones
Especificaciones
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo | Descapsulador electrónico |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de capsulación de alta potencia electrónica programable, tapón de vial de 8 mm |
| Tamaño | 20 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía industrial |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.