Learn More
Nitrato de erbio(III) pentahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Erbium(III) nitrate pentahydrate |
Color | Rosa |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 33 to 39% (Er) |
Fórmula lineal | Er(NO3)3·5H2O |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
Nombre IUPAC | erbio(3+);trinitrato;pentahidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.35 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466737 | Certificado de análisis | 10/10/2024 | 315140250,315141000 |
A0461328 | Certificado de análisis | 04/04/2024 | 315140250,315141000 |
A0376598 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 315140250,315141000 |
A0446212 | Certificado de análisis | 28/09/2022 | 315140250,315141000 |
A0414213 | Certificado de análisis | 20/05/2022 | 315140250,315141000 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de erbio(III) pentahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido