Learn More
Bochem™ Mecheros Bunsen Erdgas
Para su uso con gas natural / propano
91.40€ - 159.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mechero Bunsen |
---|---|
Tipo de gas | Gas natural, propano |
Temperatura máxima | de 1300 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10038870
|
Bochem™
7330 |
80 mm | 165 mm |
91.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10641542
|
Bochem™
7050 |
78 mm | 160 mm |
159.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10122651
|
Bochem™
7000 |
76 mm | 165 mm |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Válvula de aguja
- Para su uso con gas natural/propano
- Regulación del aire
- Llama piloto
- Temperatura máxima de 1300 °C
- DIN 30665
Especificaciones
Mechero Bunsen | |
Gas natural, propano | |
de 1300 °C |