Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07020052
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10000421
  • 138.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conforme a DIN ISO 1773
  • Con reborde
  • Con graduación
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
34 mm
Vidrio Duran
10/paq.
300 mL
156 mm