missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Matraces Erlenmeyer con junta cónica esmerilada

Código de producto. 10652662
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
200 mL
2 L
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
Toma NS 19/26
Toma NS 24/29
Toma NS 29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10652662

Marca: Lenz Laborglasintrumente 03022473

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con materiales de alta calidad.Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
  • Con escala (aprox. volumen /ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material:DURAN™

Especificaciones

Capacidad (métrico) 2 L
Incluye Junta cónica esmerilada
N.° por paquete 10/paq.
Junta cónica estándar NS 24/29
Diámetro exterior (métrico) 166 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado