missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Matraces Erlenmeyer con junta cónica esmerilada

Código de producto. 11933371
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
200 mL
2 L
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
Toma NS 19/26
Toma NS 24/29
Toma NS 29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11933371

Marca: Lenz Laborglasintrumente 03021943

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fabricado con materiales de alta calidad.Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
  • Con escala (aprox. volumen /ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material:DURAN™

Tekniske data

Capacidad (métrico) 150 mL
Incluye Junta cónica esmerilada
N.° por paquete 10/paq.
Junta cónica estándar NS 19/26
Diámetro exterior (métrico) 74 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.