Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces Erlenmeyer con junta cónica esmerilada
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
200 mL
2 L
Junta cónica estándar:
NS 19/26
NS 24/29
Toma NS 19/26
Toma NS 24/29
Toma NS 29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
- Con escala (aprox. volumen /ml)
- Con etiqueta de inscripción
- Material:DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | Toma NS 24/29 |