Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces Erlenmeyer con rosca DIN
Código de producto. p-7222472
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
64 mm
85 mm
105 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10290050
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03025149
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con rosca DIN (GL) y tapón de rosca (rojo)
  • Con escala (aprox. volumen /ml)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: Duran™ (matraz), PBT (tapón)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Tamaño de rosca GL 32
Diámetro exterior (métrico) 85 mm
Cantidad 10/paq.