Learn More
eritro-Cloranfenicol-d5 (mezcla de enantiómeros), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15910232 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15910232 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15910232
Marca: Honeywell Fluka R147410MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 1426174-26-6
Forma física Sólido
Industry Type ANTIBIÓTICOS
Cantidad 10 mg
Grado Estándar analítico